Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glucagon Like Peptide-1 (7-37)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Lyophilized Powder |
| Poids moléculaire | 3355.70 |
| Type de produit | Glucagon Like Peptide-1 (7-37) |
| Quantité | 0,5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |