Learn More
Gluconate Calcium, MedChemExpress
Code produit 16428606
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16428606 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1092
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Specifications
Nom chimique ou matériau Gluconate Calcium
CAS 299-28-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H12O7.1/2Ca
Quantité 100 mg
Synonyme Calcium D-gluconate Gluconic acid hemicalcium salt
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (92.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O)=O.[1/2Ca]
Poids moléculaire (g/mol) 216.2
Poids de la formule 216.2
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid