Learn More
Gluconate sodium, MedChemExpress
Code produit 16438606
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16438606 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1092A
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gluconate sodium
CAS 527-07-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H11NaO7
Quantité 100 mg
Synonyme D-Gluconic acid sodium salt Sodium D-gluconate D-Gluconate sodium salt
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (458.42 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 218.14
Poids de la formule 218.14
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid