Learn More
Acide gluconique, sel de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10591861 1 kg Flacon en plastique 1kg
10318560 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10591861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229320010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C6H11KO7
Poids moléculaire (g/mol) 234.25
Numéro MDL MFCD00064211
Clé InChI HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonyme potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
CID PubChem 16760467
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate potassique
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gluconic acid, potassium salt
Note relative au nom 0.99
Point de fusion 178°C to 181°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 3% max. (105°C, 4 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2[CH(OH)]4CO2K
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 4492
Conditions de rotation spécifiques +14.10° (21°C c=1.2,H2O)
Rotation spécifique + 14.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in abs. alcohol,ether,,benzene and chloroform
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Poudre cristalline ou granulaire