Learn More
Acide gluconique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10733571 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
1kg
2,5kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
10kg
1kg
2.50kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10733571 5 g Flacon en verre 5g
10582011 1kg Bouteille en verre 1kg
10604692 2,5kg Bouteille en verre 2.50kg
10175773 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10733571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 181390050
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 527-07-1
Formule moléculaire C6H11NaO7
Poids moléculaire (g/mol) 218.137
Numéro MDL MFCD00064210
Clé InChI UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonyme sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
CID PubChem 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Nom IUPAC Sodium ; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Gluconic acid, sodium salt
Point de fusion 206,0°C à 209,0°C
Couleur Blanc à beige
pH 6,5 à 7,5 (solution aqueuse à 10 %)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2[CH(OH)]4CO2Na
Quantité 5 g
Beilstein 03, I, 188
Merck Index 15, 4492
Conditions de rotation spécifiques + 12,10 (23,00°C c = 1,75,H2O)
Rotation spécifique + 12,10
Poids de la formule 218.14
Pourcentage de pureté 0.98
Forme physique Poudre cristalline