Learn More
Abcam Kit de test glucose-6-phosphate - Haute sensibilité (fluorométrique)
Code produit 32116718 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
32116718 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116718 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab107923100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Mesurer le 6-O-phosphono-alpha-D-glucopyranose en 20 m dans des biofluides, extraits cellulaires/tissulaires, milieux de culture cellulaire avec le kit d’essai glucose-6-phosphate AB107923. Sensibilité >1 μM. Cité dans 3 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer le 6-O-phosphono-alpha-D-glucopyranose en 20 m dans des biofluides, extraits cellulaires/tissulaires, milieux de culture cellulaire avec le kit d’essai glucose-6-phosphate AB107923. Sensibilité >1 μM. Cité dans 3 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests