Learn More
Abcam Kit d’analyse de l’activité du glucose-6-phosphate déshydrogénase
Code produit 32112996 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32112996 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32112996 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab303735100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Dosage de l’activité du glucose-6-phosphate déshydrogénase en 60 m dans des extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’évaluation d’activité glucose-6-phosphate déshydrogénase AB303735. Sensibilité ~ 1 μU. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Dosage de l’activité du glucose-6-phosphate déshydrogénase en 60 m dans des extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’évaluation d’activité glucose-6-phosphate déshydrogénase AB303735. Sensibilité ~ 1 μU. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests