Description
- Large sélection de matériaux de supports et de tailles de cartouches / colonnes
- Chaque lot de la phase stationnaire a été testé pour assurer la reproductibilité d’un lot à l’autre
- B&J’, qualité fiable
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Quantité | 6 x 2.5 kg |
| Solvants résiduels | Conformité |
| Pourcentage de pureté | 97,5 à 102,0 % |
| Qualité | Réactif pharmacopée Organics |
| Forme physique | Poudre |