Learn More
Gibco™ Glucose, powder
Code produit 10767844 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10767844 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10767844 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15023021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    102.00€ / 1kg
    Économisez 12.00€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Glucose, poudre
Gibco™ Glucose powder is a supplement for cell culture media. Most cell culture media use D-glucose (dextrose) as the cells' main source of metabolic energy and reduced carbon. Gibco™ Glucose powder should be made as a sterile-filtered 20% stock solution (or similar) in distilled water before use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage :15 – 30°C
Conditions d’expédition :température ambiante
Durée de conservation :36 mois à compter de la date de fabrication
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Poudre
Type de produit Glucose
Stérilité Stérile
Quantité 1 kg