Learn More
Glucosyl-C18-sphingosine, TRC
Code produit 30012775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012775 2.5 mg 2.50mg
30009387 10 mg 10mg
30006998 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG5968402.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52050-17-6
Formule moléculaire C24H47NO7
Poids moléculaire (g/mol) 461.63
Synonyme Glucosylsphingosine, 2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside, (2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl beta-D-Glucopyranoside
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-énoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(O)C(N)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glucosyl-C18-sphingosine
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+/m0/s1
Poids de la formule 461.3353