Learn More
Glufosinate ammonium, 95%, Thermo Scientific™
Glufosinate ammonium, 95%, CAS # 77182-82-2, also known as glufosinate, is a non-selective phosphorous herbicide.
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66186.03
| Quantité | 1g |
|---|
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Glufosinate ammonium is a compound which exhibits broad-spectrum herbicidal properties through inhibition of glutamine synthetase, which disrupts cell membranes
Application
• Glufosinate ammonium acts as a non-selective herbicide
Chemical Identifiers
| 77182-82-2 | |
| 198.16 | |
| ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N | |
| 122130249 | |
| [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O |
| C5H15N2O4P | |
| MFCD00055562,MFCD00211362 | |
| DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt | |
| ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate |
Specifications
| Glufosinate ammonium | |
| White | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00055562,MFCD00211362 | |
| 519°C | |
| DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt | |
| ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N | |
| ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate | |
| 122130249 | |
| 95% |
| 77182-82-2 | |
| 1g | |
| C5H15N2O4P | |
| 8163399 | |
| 14,7339 | |
| Soluble in water | |
| [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O | |
| 198.16 | |
| 198.16 |
Safety and Handling
- Glufosinate ammonium
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contain: Glufosinate ammonium