Learn More
Chlorhydrate de dianilide d’aldéhyde glutaconique, mélange d’isomères, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488317 100 g 100g
11468317 5 g 5g
11478317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18390.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1497-49-0 | C17H17ClN2 | 284.79 g/mol
Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride is a tricarbocyanine laser dye intermediate. It is used as an intermediate for pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de dianilide d’aldéhyde glutaconique est un intermédiaire de colorant laser de tricarbocyanine. Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1497-49-0
Formule moléculaire C17H17ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 284.79
Numéro MDL MFCD00012630
Clé InChI VUCMMJBDNXZQDJ-ZUJIUJENSA-N
Synonyme hydrogen n-1e,3e-5-phenylimino penta-1,3-dien-1-yl aniline chloride
CID PubChem 5702667
Nom IUPAC N-[(1E,3E)-5-phényliminopenta-1,3-diényl]aniline;chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].N(\C=C\C=C\C=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion ∼124°C to 132°C
Quantité 100 g
Beilstein 3916924
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water..
Poids de la formule 284.79
Pourcentage de pureté 98%