Learn More
Supplément GlutaMAX™
Code produit 11584466 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584466 20 x 100 ml 20 PCS
11574466 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11584466 Fournisseur Gibco Code fournisseur 35050087
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Supplément GlutaMAX™
Le supplément™ GlutaMAX™ de Gibco est une alternative à la L-glutamine, avec une stabilité accrue qui améliore la santé cellulaire. Le supplément GlutaMAX™ convient aussi bien aux cultures de cellules de mammifère adhérentes qu’en suspension, sans nécessité d’adaptation. Le supplément de GlutaMAX™ est proposé comme un dipeptide de 200 mM de L-alanyl-L-glutamine dans 0,85 % de NaCl. Le supplément GlutaMAX™ est également inclus dans une variété de formulations de milieux de culture. Par rapport à la L-glutamine, le supplément GlutaMAX™ :
Caractéristiques :
  • Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique
  • Améliore la viabilité et la croissance cellulaires
  • Reste stable sur une large plage de températures
    Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique
    Contrairement à la L-glutamine, le supplément GlutaMAX™ ne se décompose pas spontanément pour former de l’ammoniac. Au lieu de cela, les cellules clivent les liaisons de dipeptide pour libérer la L-glutamine selon les besoins. Ce système empêche l’accumulation de déchets et maintient un approvisionnement frais de L-glutamine pendant les cultures de longue durée.
    Améliore la viabilité et la croissance cellulaires
    Les cultures contenant des niveaux inférieurs d’ammoniac montrent une amélioration de la viabilité cellulaire. En outre, les conditions de culture sont plus contrôlées en raison de la concentration régulière du supplément GlutaMAX™ qui n’est pas possible avec la L-glutamine.
    Reste stable sur une large plage de températures
    Le supplément GlutaMAX™ est stable à température ambiante et prêt à l’emploi. Le supplément GlutaMAX™ reste opérationnel pour une durée de 24 mois à température ambiante, 2 à 8°C, ou -5 à -30°C pour un stockage et une manipulation pratiques. Le supplément GlutaMAX™ est même stable à 37°C pour une semaine, voire plus.
    Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
    Le milieu Gibco™ GlutaMAX™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au supplément Gibco™ GlutaMAX™ fabriqué dans notre installation de Grand Island, New York. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité BPFa, norme ISO 13485, FDA
    Contenu et stockage 15 à 30 °C
    Description Supplément GlutaMAX™, 20 x 100 ml, concentration 100X, forme liquide, adapté à la culture de cellules de mammifères adhérents et à la suspension, sans adaptation requise, le supplément GlutaMAX™ est adapté à la culture à l’état d’adhérent et à
    Concentration 100 X
    Forme Liquide
    Type de produit GlutaMax
    À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
    Quantité 20 x 100 ml
    État réglementaire Pour diagnostic in vitro