Learn More
Glutaraldéhyde, 50 % solution aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428743 100 g 100g
11438743 500 g 500g
11448743 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428743 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10500.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Glutaraldehyde is used as a cross linking agent for gelatin, poly(vinyl alcohol) and polyheptapeptides. It is also used as a fixative for electron microscopy and as disinfectants. It provides water resistance to protein and polyhydroxy compounds by reacting through cross linking. It acts as an intermediate for the production of resins, dyestuffs, pharmaceuticals, photographic films and for stabilization of proteins on agarose beads, activation of polystyrene and glass for immobilization of antibodies and antigens and coupling peptides onto carrier proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glutaraldéhyde est utilisé comme agent de réticulation pour la gélatine, le poly(alcool vinylique) et les polyheptapeptides. Il est également utilisé comme fixateur pour la microscopie électronique et comme désinfectants. Il offre une résistance à l’eau aux protéines et aux composés polyhydroxy en réagissant par liaison croisée. Il sert d’intermédiaire pour la production de résines, de colorants, de produits pharmaceutiques, de films photographiques et pour la stabilisation des protéines sur des billes d’agarose, l’activation du polystyrène et du verre pour l’immobilisation d’anticorps et d’antigènes et le couplage de peptides sur des protéines porteuses.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’acétone, au dichlorométhane, à l’éthylacétate, à l’isopropanol, au n-hexane et au toluène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-30-8
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00007025
Clé InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
CID PubChem 3485
ChEBI CHEBI:64276
Nom IUPAC pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaraldehyde
Point de fusion ∽-21°C
Densité 1.123 g/mL
Point d’ébullition 100°C
Indice de réfraction 1.421
Quantité 100 g
Beilstein 605390
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene.
Poids de la formule 100.12
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glutaraldehyde