Learn More
Glutaraldéhyde, solution aqueuse à 50 %, MP Biomedicals
Code produit 11442731 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442731 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442731 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219859580
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaraldehyde
Forme physique Solution aqueuse
CAS 111-30-8
Densité 1,061 g/cm3 (à 20 °C)
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C5H8O2
Numéro MDL MFCD00007025
Synonyme glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Clé InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
Nom IUPAC pentanedial
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
CID PubChem 3485
ChEBI CHEBI:64276
Poids de la formule 100.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50%