Learn More
Glutaraldéhyde (50 % dans l’eau), TRC
Code produit 30012801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012801 10 g 10g
30009169 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG59730010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-30-8
Formule moléculaire C5 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Synonyme Glutaraldehyde (6CI,8CI), 1,5-Pentanedial, 5-Oxopentanal, Aldesan, Aqucar 550, Bactron K 31, Banicide, Bioban Eth 1000, Biocide G 30, Biomate 743, Cidex, Cidex 7, Cidex-Dialyzer, Cidexplus, Cleancide 275, Diglutaric aldehyde, Eimaldehyde, Floperm 665X1, Formula H, GT 50, Glu-Cid, Glutaclean, Glutaral, Glutardialdehyde, Glutarex 28, Glutaric acid dialdehyde, Glutaric dialdehyde, Glutohyde, Hospex, KS 02, Kcide 850, Maxicide Plus, Metricide Plus, NSC 13392, Odycide B 310, Panavirocide, Permachem OB 5, Piror 850, Protectol GA 50, Relugan GT, Relugan GT 50, Relugan GTW, Sellatan CF-N, Sonacide, Sporicidin, Sterihyde, Sterihyde L, Sterisol S, Surcide G 50, T 352, Tret-O-Lite XC 102, Ucarcide 250, Ucarcide 250 Antimicrobial, Ucarcide 50, Ucarcide 50 Antimicrobial, Ukatan 24, Venno-FF super, Wavicide 01
Nom IUPAC pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaraldehyde
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Poids de la formule 100.0524