Learn More
Glutaraldéhyde, extra pur, solution à 50 %, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
Spécification
Spécification
| CAS | 111-30-8 |
| Point de fusion | -33°C |
| pH | 3.7 |
| Point d’ébullition | 101.5°C |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Formule moléculaire | C5H8O2 |
| Numéro MDL | MFCD00007025 |
| Quantité | 500 ml |
| Synonyme | aldéhyde glutarique, dialdéhyde glutarique, glutaraldéhyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde |
| Clé InChI | SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Glutaraldehyde 50% solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde