Learn More
Solution de glutaraldéhyde (25 %/Certifié/BioReagent), Fisher BioReagents
Code produit 10418543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10418543 1 L Bouteille en verre 1L
10545444 4 L Bouteille en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10418543 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP25481
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Recommended Storage
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-30-8 , 7732-18-5
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00007025
Clé InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
CID PubChem 3485
ChEBI CHEBI:64276
Nom IUPAC pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaraldehyde Solution
Forme physique Liquide
Point de fusion -5°C
Note relative au nom 25%
Point d’ébullition 100°C
Densité 1.060g/cm³
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur 16.4mmHg at 20°C
Quantité 1 L
Plage de pourcentage du dosage 24.0 to 26.5 %
Formule linéaire HC(O)(CH2)3CHO
Merck Index 15, 4508
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 24.0 to 26.5%
Qualité Produits certifiés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaric dialdehyde 25 % solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde