Learn More
Solution de glutaraldéhyde (50 %/Certifié/BioReagent), Fisher BioReagents
Description
Flacon en verre ; 1 L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glutaraldehyde Solution |
| Forme physique | Liquide |
| Point de fusion | -33°C |
| Note relative au nom | 50% |
| Point d’ébullition | 101.5°C |
| CAS | 111-30-8, 7732-18-5 |
| Densité | 1.130g/cm³ |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Gravité spécifique | 1.125 to 1.135 (at 20°C) |
| Tension de vapeur | 15mmHg at 20°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Glutaraldehyde Solution 50%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.