Learn More
Acide glutaranilique, 97 %
Product Code. 11362796
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11362796 25 g 25g
11352796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362796 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08955.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5414-99-3
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.23
Numéro MDL MFCD00021788
Clé InChI NUDGFGBJFZEEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaranilic acid, 5-oxo-5-phenylamino pentanoic acid, n-phenylglutaramic acid, 4-phenylcarbamoyl-butyric acid, 4-n-phenylcarbamoyl butanoic acid, acmc-20akt6, cbmicro_009088, cbkinase1_002320, cbkinase1_014720, 4-phenylcarbamoyl butanoic acid
CID PubChem 223386
Nom IUPAC Acide 5-anilino-5-oxopentanoïque
SMILES OC(=O)CCCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Glutaranilic acid
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 25 g
Beilstein 2807261
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 97%