Learn More
Glutaric acid, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Glutaric acid |
| CAS | 110-94-1 |
| Formule moléculaire | C5H8O4 |
| Numéro MDL | MFCD00004410 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | O=C(O)CCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.11 |
| Pourcentage de pureté | 95% |