Learn More
Acide glutarique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462018 100 g 100g
11452018 25 g 25g
11472018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14595.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-94-1 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Glutaric acid is used as the raw material for organic synthesis, pharmaceutical intermediate and synthetic resin. It serves as a precursor in the production of polyester polyols, polyamides, ester plasticizers and corrosion inhibitors. It is useful to decrease polymer elasticity and in the synthesis surfactants and metal finishing compounds. It acts as an intermediate during the catabolism of lysine in mammals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide glutarique est utilisé comme matière première pour la synthèse organique, comme intermédiaire pharmaceutique et comme résine synthétique. Il sert de précurseur dans la production de polyols de polyester, de polyamides, de plastifiants d’ester et d’inhibiteurs de corrosion. Il est utile pour diminuer l’élasticité des polymères, et dans les surfactants de synthèse et les composés de finition des métaux. Il agit comme intermédiaire pendant le catabolisme de la lysine chez les mammifères.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le benzène et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-94-1
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00004410
Clé InChI JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
CID PubChem 743
ChEBI CHEBI:17859
Nom IUPAC Acide pentanedioïque
SMILES OC(=O)CCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaric acid
Point de fusion 95°C to 99°C
Densité 1.429
Point d’ébullition 200°C (20 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1209725
Merck Index 14,4473
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether.
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid