Learn More
Acide glutarique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Glutaric acid is used as the raw material for organic synthesis, pharmaceutical intermediate and synthetic resin. It serves as a precursor in the production of polyester polyols, polyamides, ester plasticizers and corrosion inhibitors. It is useful to decrease polymer elasticity and in the synthesis surfactants and metal finishing compounds. It acts as an intermediate during the catabolism of lysine in mammals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide glutarique est utilisé comme matière première pour la synthèse organique, comme intermédiaire pharmaceutique et comme résine synthétique. Il sert de précurseur dans la production de polyols de polyester, de polyamides, de plastifiants d’ester et d’inhibiteurs de corrosion. Il est utile pour diminuer l’élasticité des polymères, et dans les surfactants de synthèse et les composés de finition des métaux. Il agit comme intermédiaire pendant le catabolisme de la lysine chez les mammifères.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le benzène et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Glutaric acid |
| Point de fusion | 95°C to 99°C |
| Densité | 1.429 |
| Point d’ébullition | 200°C (20 mmHg) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1209725 |
| Merck Index | 14,4473 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. |
| Poids de la formule | 132.12 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Seguridad y manipulación
- Glutaric acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.