Learn More
Acide glutarique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10122820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10122820 100 g Flacon en plastique 100g
10436730 25 g Flacon en verre 25g
10081060 500 g Bouteille en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10122820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119961000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-94-1 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-94-1
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00004410
Clé InChI JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
CID PubChem 743
ChEBI CHEBI:17859
Nom IUPAC Acide pentanedioïque
SMILES OC(=O)CCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaric acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 92.0°C to 99.0°C
Couleur Orange
Point d’ébullition 302.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2C(CH2)3CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, 631
Fieser 01,412
Merck Index 15, 4509
Informations sur la solubilité Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in abs. alcohol and ether, soluble in benzene and chloroform
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid