Learn More
Acide glutarique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glutaric Acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| Poids de la formule | 132.0423 |