Learn More
Anhydride glutarique, 95%
Code produit 10744611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744611 500 g Flacon en verre 500g
10386840 5 g Flacon en verre 5g
10446730 100 g Flacon en verre 100g
10404215 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10744611 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119975000
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 108-55-4 | C₅H₆O₃| 114,1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-55-4
Formule moléculaire C5H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Numéro MDL MFCD00006679
Clé InChI VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
CID PubChem 7940
Nom IUPAC oxane-2,6-dione
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Glutaric anhydride
Note relative au nom 97%
Point de fusion 46.0°C to 57.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 173°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 17, V,11, 9
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, acetone and, chloroform
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glutaric anhydride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO– À des fins de recherche uniquement