Learn More
Anhydride glutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449073 50 g -
11438900 100 g -
11459073 250 g 250g
11439073 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11449073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11152.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-55-4 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Glutaric anhydride is used in the production of glutaric acid family pharmaceuticals. Its derivatives are also used in certain corrosion inhibitors, some surfactants and metal finishing compounds. It is also used in the production of polymers, particularly modified unsaturated linear (epoxy) polyesters and as a raw material in the manufacture of flavors. It is also used in improvement of electrode/electrolyte interfaces in High-Voltage Spinel Lithium-Ion batteries as an electrolyte additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride glutarique est utilisé dans la production de produits pharmaceutiques de la famille des acides glutariques. Ses dérivés sont également utilisés dans certains inhibiteurs de corrosion, quelques surfactants et dans des composés de finition métallique. Il est également utilisé dans la production de polymères, en particulier de polyesters linéaires (époxy) non saturés et modifiés et comme matière première dans la fabrication d’arômes. Il sert aussi d’additif électrolytique pour améliorer les interfaces électrode / électrolyte dans les batteries au lithium-ion haute tension.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le diméthylsulfoxyde, le méthanol et l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-55-4
Formule moléculaire C5H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Numéro MDL MFCD00006679
Clé InChI VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
CID PubChem 7940
Nom IUPAC oxane-2,6-dione
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaric anhydride
Point de fusion 52°C to 57°C
Densité 1.411 g/mL
Point d’ébullition 291°C
Point d’éclair 178°C (352°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 50 g
Beilstein 110051
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Ether,dimethyl sulfoxide and methanol and water.
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaric anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric anhydride