Learn More
Anhydride glutarique, TRC
Code produit 30400313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400313 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400313 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG59807050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutaric Anhydride
CAS 108-55-4
Formule moléculaire C5H6O3
Quantité 50 g
Synonyme Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-3H-pyran-2,6-dione, Dihydropyran-2,6-dione, Glutaric Acid Anhydride, NSC 16640, Oxacyclohexane-2,6-dione, Pentahydropyran-2,6-dione, Pentanedioic Acid Anhydride, Pentanedioic Anhydride, Pyroglutaric Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
SMILES O=C1CCCC(=O)O1
Nom IUPAC oxane-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Poids de la formule 114.0317