Learn More
Dialdéhyde glutarique, solution à 25 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Glutaric dialdehyde |
| CAS | 111-30-8, 7732-18-5 |
| Densité | 1.0600g/mL |
| pH | 3.2 to 4.2 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C5H8O2 |
| Formule linéaire | OHC(CH2)3CHO |
| Numéro MDL | MFCD00007025 |
| Quantité | 1 L |
| Beilstein | 01, 776 |
| Show More |
Safety and Handling
- Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.