Learn More
Glutarimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314404 100 g 100g
11394394 5 g 5g
11304404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314404 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00968.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1121-89-7 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Glutarimide acts as an inhibitor of protein synthesis. Further, it is used as a reactant for thionations and biocatalytic asymmetric synthesis of sitagliptin production. It is also employed in the generation of beta-adrenoceptor ligands, enantioselective synthesis of securinega alkaloids and alfa-fluoro-alfa amino amides. In addition to this, it is used in intramolecular amidocyclopropanation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glutarimide agit comme un inhibiteur de la protéosynthèse. De plus, il est utilisé comme réactif pour les thionations et la synthèse asymétrique biocatalytique de la production de sitagliptine. Il est aussi utilisé dans la génération de ligands bêta-adrénorécepteurs, la synthèse énantiosélective d’alcaloïdes de securinega et d’amino-amides alpha-fluoro-alfa. De plus, il est utilisé dans les réactions d’amidocyclopropanation intramoléculaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol chaud et le benzène bouillant. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121-89-7
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Numéro MDL MFCD00006670
Clé InChI KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glutarimide, 2,6-piperidinedione, 2,6-diketopiperidine, 2,6-dioxopiperidine, acetylglycinamide impurity b, piperidin-2,6-dione, acmc-2099da, 5-21-09-00557 beilstein handbook reference, 2,6-piperidinedione 9ci
CID PubChem 70726
ChEBI CHEBI:5435
Nom IUPAC pipéridine-2,6-dione
SMILES O=C1CCCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutarimide
Point de fusion 153°C to 157°C
Odeur Nearly Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 110052
Informations sur la solubilité Soluble in water,hot ethanol and boiling benzene. Insoluble in ether.
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 98%