Learn More
Glutathione oxidized, MedChemExpress
Code produit 16408916
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408916 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16408916 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0844
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Glutathione oxidized (L-Glutathione oxidized) is produced by the oxidation of glutathione which is a major intracellular antioxidant and detoxifying agent.
Glutathione oxidized (L-Glutathione oxidized) is produced by the oxidation of glutathione which is a major intracellular antioxidant and detoxifying agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutathione oxidized
CAS 27025-41-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H32N6O12S2
Quantité 100 mg
Synonyme L-Glutathione oxidized GSSG Oxiglutatione
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (408.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(O)=O)[C@H](CSSC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 612.63
Poids de la formule 612.63
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism