Learn More
Glutathion réduit, réactif de culture cellulaire, ≥98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11465202 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465202 100 g 100g
11435202 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465202 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219467980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.65€
    1073.10€ / 100g
    Économisez 102.55€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Le glutathion réduit, réactif de culture cellulaire, ≥98 %, est utilisé pour la purification des protéines et élue les protéines marquées au GST à partir de l’agarose de glutathion.
  • Le glutathion supprime l’expression du virus de l’immunodéficience humaine dans les cellules monocytaires chroniquement infectées.
  • Il s’agit d’un tripeptide utile impliqué dans de nombreux aspects du métabolisme, y compris le transport des acides aminés g-glutamyl et le clivage réducteur des liaisons disulfures.
  • Le glutathion est un antioxydant endogène qui joue un rôle majeur dans la réduction des espèces réactives d’oxygène formées lors du métabolisme cellulaire et de la flambée oxydative.
  • La glutathione S-transférase catalyse la formation de thioéthers de glutathion avec des xénobiotiques, des leucotriènes et d’autres molécules qui présentent un centre électrophile.
  • Le glutathion forme également des liaisons disulfures avec des résidus de cystéine dans les protéines.
  • Grâce à ces mécanismes, il peut avoir l’effet paradoxal de réduire l’efficacité des agents anticancéreux.
  • Concentration de travail type : Peut être utilisé à 5-10 mM pour éluer la glutathione S-transférase (GST) à partir de l’agarose de glutathion.
Identifiants chimiques
CAS 70-18-8
Formule moléculaire C10H17N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 307.321
Numéro MDL MFCD00065939
Clé InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonyme glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
CID PubChem 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutathione Reduced
Note relative au nom Réactifs de culture cellulaire
Point de fusion 195 °C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité 292.5 mg/mL
Poids de la formule 307.32
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.