Learn More
Glutathion réduit cristallin, MP Biomedicals
Code produit 11394259 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11394259 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210181425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    244.65€ / 25g
    Économisez 12.35€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 70-18-8
Formule moléculaire C10H17N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 307.321
Numéro MDL MFCD00065939
Clé InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonyme glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
CID PubChem 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glutathione
Note relative au nom Réduction
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 25 g
Poids de la formule 307.3
Forme physique Poudre