Learn More
Glutathion réduit, Fisher Bioreagents
Code produit 11483074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100g
1g
25g
50g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11483074 50 g Verre ambré 50g
10071213 1 g Verre ambré 1g
10562785 5 g Verre ambré -
10204873 10 g Verre ambré -
10482475 25 g Verre ambré 25g
10566394 100 g Verre ambré 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11483074 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP252150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Le glutathion est un tripeptide utile impliqué dans de nombreux aspects du métabolisme, y compris le transport des acides aminés γ-glutamyl et le clivage réducteur des liaisons disulfures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-18-8
Formule moléculaire C10H17N3O6S
Poids moléculaire (g/mol) 307.321
Clé InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonyme glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
CID PubChem 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxyméthylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoïque
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Glutathione Reduced
Point de fusion 182°C
Couleur Blanc
pH 3
Résidus d’allumage 0.01% max.
Perte à la dessiccation Report %
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 50 g
Merck Index 15, 4511
Rotation spécifique -21 to -11° (+ or -)
Poids de la formule 307.3
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre / Solide