Learn More
Abcam Kit de test de réductase de glutathion (GR)
Code produit 32111475 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 tests
Conditionnement:
200 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111475 200 tests 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111475 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab83461200Test
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Mesurer l’activité de la réductase de glutathion en 40 m dans des biofluides, extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’essais de la réductase de glutathion (GR) AB83461. Sensibilité >0,1 mU/mL. Cité dans 43 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer l’activité de la réductase de glutathion en 40 m dans des biofluides, extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’essais de la réductase de glutathion (GR) AB83461. Sensibilité >0,1 mU/mL. Cité dans 43 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 200 tests