Learn More
Glutathione, TRC
Spécification
Spécification
| Pureté | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Formule moléculaire | C10H17N3O6S |
| Poids moléculaire | 307.32 |
| Clé InChI | RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC(CCC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
| Nom IUPAC | 2-amino-4-({1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-sulfanylethyl}carbamoyl)butanoic acid |
| Type de produit | Metabolite∣API |
| Quantité | 1 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.32 |
| Afficher plus |