Learn More
Gly-Gly, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
Spécification
Spécification
| CAS | 556-50-3 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5,5 à 6,0 |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 50 g |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Synonyme | Diglycine |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.119 |
| Qualité | JustPURE |