Learn More
MP Biomedicals™ Gly-phe-7-amino-4-trifluorométhylcoumarine
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsBeschreibung
- Le gly-phe-AFC est un substrat peptidique fluorogène à perméabilité cellulaire, utilisé dans les tests de cytotoxicité.
- Les tests de cytotoxicité in vitro sont devenus un aspect intégral de la découverte de médicaments car il s’agit d’un moyen pratique, rentable et prédictif de caractériser le potentiel toxique de nouvelles entités chimiques.
- Il est également utilisé comme substrat pour mesurer l’activité de la dipeptidyl peptidase1 (DPP1).
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Blanc |
| Forme | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Analyse de la migration cellulaire ; analyse de la signalisation cellulaire |
| Quantité | 25mg |
| Poids moléculaire | 433.38 ; 574 (y compris le sel de TFA) |
| Type de produit | Protéines, enzymes et peptides |
| Conditions de stockage | Conserver au frais et au sec |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?