Learn More
Glybenzcyclamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456974 25 g 25g
11466974 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456974 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21459.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10238-21-8 | C23H28ClN3O5S | 494.003 g/mol
Glyburide (Glibenclamide) is a sulfonylurea compound that modulates insulin production. Sulfonylureas bind to ATP-dependent K+ channels in beta cells of the pancreas, depolarizing them and stimulating the release of Ca2+, which in turn stimulates insulin production. Glyburide (Glibenclamide) is an ATP-dependent K+ channel (KIR6, KATP) and CFTR Cl- channel blocker. This compound inhibits recombinant CFTR Cl- channels (IC50 = 20 M).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glyburide (Glibenclamide) est un composé des sulfonylurées qui module la production d’insuline. Les sulfonylurées se lient aux canaux K+ dépendants de l’ATP dans les cellules bêta du pancréas, en les dépolarisant et en stimulant la libération de Ca2+, ce qui stimule alors la production d’insuline. Le glyburide (Glibenclamide) est un canal K+ dépendant de l’ATP (KIR6, KATP) et un bloqueur du canal CFTR Cl-. Ce composé inhibe les canaux CFTR Cl- recombinants (IC50 = 20 μM).
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (5 mg/ml), le DMSO (25 mg/ml), le chloroforme (1:36), le méthanol (1:250) et le DMF. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10238-21-8
Formule moléculaire C23H28ClN3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 494.003
Numéro MDL MFCD00056625
Clé InChI ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyburide, glibenclamide, glybenclamide, micronase, diabeta, glynase, daonil, euglucon, maninil, semi-daonil
CID PubChem 3488
ChEBI CHEBI:5441
Nom IUPAC 5-chloro-N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phényl]éthyl]-2-méthoxybenzamide
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Glybenzcyclamide
Point de fusion 171°C to 174°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (5mg/mL),DMSO (25mg/mL),chloroform (1:36),methanol (1:250),and DMF. Insoluble in water.
Poids de la formule 494.01
Pourcentage de pureté 99%