Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC GlycanPac™ AXR-1
Code produit 15202735
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
15202735 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
15292725 250 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
15282725 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
15262725 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
15272725 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
15212735 10 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
15222735 10 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
15232735 10 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15202735 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 088136
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une ultra-haute résolution et sélectivité pour les glycanes marqués et natifs à l’aide de cette colonne HPLC/UHPLC. Elle est compatible avec la détection par MS et fluorescence.
Bénéficiez de l’ ultra-haute résolution à la pointe de l’industrie des glycanes marqués et natifs pour la caractérisation et la quantification structurales avec les colonnes LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1. Cette colonne de chromatographie hautes performances à base de silice permet une séparation en mode mixte en combinant la charge, la structure des isomères et la taille. Il existe désormais une colonne dotée d’une sélectivité unique pour analyser les glycanes biologiquement importants. La colonne GlycanPac AXR-1 est disponible dans plusieurs formats HPLC et U-HPLC  ; elle est compatible avec la détection par fluorescence ou par spectrométrie de masse (MS).
Sélectivité exceptionnelle des glycanes et résolution à la pointe de l’industrie
L’ultra-haute résolution et la sélectivité des glycanes sont attribuées à la chimie de surface en mode mixte innovante de la colonne GlycanPac AXR-1, qui combine les fonctions suivantes :
  • Fonction WAX pour la rétention des glycanes chargés négativement, avec la séparation déterminée par ordre croissant de charge
  • Fonction de phase inverse pour les glycanes de charge identique, avec la séparation déterminée par l’isomérisme et la taille
Performances fiables de la colonne
Cette colonne de silice sphérique à haute pureté est conçue et testée pour les méthodes HPLC et UHPLC avec les applications de détection par fluorescence ou MS. La colonne GlycanPac AXR-1 utilise des tampons aqueux volatils (par ex., acétate d’ammonium ou formiate d’ammonium) et de l’acétonitrile, présentant les glycanes d’élution prêts pour introduction dans les instruments MS.
Disponible dans plusieurs formats
  • Utilisez des colonnes de 1,9 µm pour les applications UHPLC et des colonnes de 3 µm pour les applications HPLC
  • Choisissez parmi un large éventail de dimensions pour satisfaire aux exigences de résolution, de débit ou de l’instrument requis pour votre application
  • Protégez la colonne analytique avec des pré-colonnes GlycanPac AXR-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chimie pour les colonnes Mode mixte WAX et RP
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Débit 0,2 à 0,4 ml/min
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 10000 psi (690 bars)
Forme des particules Sphérique, haute pureté, poreuse
Granulométrie 1,9 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Quantité Chaque
Solvants Compatible avec les solvants HPLC courants et aqueux de 0 à 100 %
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits GlycanPac
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Mode mixte
Phase Phase inverse et échange d’ions
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC
Concept écologique FSC