Learn More
Glycérine, BAKER ANALYSED™, J.T. Baker™
Code produit 10269620 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10269620 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10269620 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 7044.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.04€
    226.72€ / 1L
    Économisez 40.32€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Réactif de laboratoire
Spécification
Point de fusion 18,6 °C
CAS 56-81-5
Couleur Test réussi
Densité 1,26 g/cm³ (20 °C)
Quantité 1 L
Point d’éclair 177 °C
Conditionnement Bouteille en plastique
Plage de pourcentage du dosage min. 99,5 %
Formule moléculaire C3H8O3
Numéro MDL MFCD00004722
Synonyme Glycerol , 1,2,3-Propanetriol
Point d’ébullition 290 °C (1013 hPa)
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 92.09