Learn More
Trioléate de glycérine (qualité technique), TRC
Code produit 30394413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394413 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG598225100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triolein
CAS 122-32-7
Formule moléculaire C57 H104 O6
Quantité 100 g
Synonyme 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, Olein, tri- (8CI), Actor LO 1, Aldo TO, Edenor NHTi-G, Emerest 2423, Emery 2423, Emery oleic acid ester 2230, Estol 1433, Glycerin trioleate, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Glyceryl trioleate, Glyceryl-1,2,3-trioleate, Kaolube 190, Kemester 1000, OOO triacylglycerol, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, Oleyl triglyceride, Radia 7363, Raoline, Triglyceride OOO, Triolein, Trioleoylglyceride, Trioleoylglycerol, sn-Glyceryl trioleate
Formule InChI InChI=1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Nom IUPAC 2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoil]oxi]propil (Z)-octadec-9-enoato
Poids moléculaire (g/mol) 885.43
Poids de la formule 884.7833