Learn More
Glycérol-3-phosphate oxydase, MP Biomedicals™
Code produit. 11409671 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 U
Conditionnement:
500 unités
Code produit. 11409671
Marque: MP Biomedicals 0215724090
Identifiants chimiques
CAS 9046-28-0
Synonyme sn-Glycerol-3-phosphate, oxygen 2-oxidoreductase
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol-3-phosphate oxidase
Couleur Jaune
Quantité 500 U
Forme physique Poudre lyophilisée