Learn More
Glycérol formel, plus de 99 %, mélange d’isomères, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10083230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10083230 5 mL Flacon en verre 5mL
10490511 250 mL Flacon en verre 250mL
10063270 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10083230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 259770050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4740-78-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol formal
Note relative au nom 99+%
CAS 4740-78-7, 5464-28-8
Densité 1.2100g/mL
pH 4.0 to 6.5 (10% soln.)
Point d’ébullition 193.0°C to 195.0°C
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H8O3
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4520
Numéro MDL MFCD00003218
Quantité 5 mL
Merck Index 14, 4485
Gravité spécifique 1.21
Informations sur la solubilité (50% in water) Clear
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Viscosité 16 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.