Learn More
Glycérol Formal, TRC
Code produit 30397674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397674 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397674 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG59844050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dioxan-5-ol
CAS 4740-78-7
Formule moléculaire C4 H8 O3
Quantité 50 mg
Synonyme 1,3-Dioxan-5-ol, m-Dioxan-5-ol, 1,3-Formalglycerol, 5-Hydroxy-1,3-dioxane, 5-Hydroxy-m-dioxane, Glycerol formal
Formule InChI InChI=1S/C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4-5H,1-3H2
SMILES OC1COCOC1
Nom IUPAC 1,3-dioxan-5-ol
Poids moléculaire (g/mol) 104.1
Poids de la formule 104.0473