Learn More
Phosphate de glycérol Hydrate de sel disodique, mélange isomérique, TRC
Code produit 30135904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135904 5 g 5g
30136195 10 g 10g
30011055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135904 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG6016035G
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55073-41-1
Formule moléculaire C3H7Na2O6P • xH2O
Poids moléculaire (g/mol) 216.04
Synonyme 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), disodium salt, hydrate (9CI), Sodium glycerophosphate hydrated, Glycerylphosphate sodium hydrate, Glycerol monophosphate disodium salt hydrate, Disodium glycerophosphate hydrate
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol Phosphate Disodium Salt Hydrate, Isomeric Mixture
Quantité 5 g
Poids de la formule 449.9657