Learn More
Phosphate de glycérol Hydrate de sel disodique, mélange isomérique, TRC
Code produit 30136195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136195 10 g 10g
30135904 5 g 5g
30011055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136195 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG60160310G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55073-41-1
Formule moléculaire C3H7Na2O6P • xH2O
Poids moléculaire (g/mol) 216.04
Synonyme 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), disodium salt, hydrate (9CI), Sodium glycerophosphate hydrated, Glycerylphosphate sodium hydrate, Glycerol monophosphate disodium salt hydrate, Disodium glycerophosphate hydrate
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol Phosphate Disodium Salt Hydrate, Isomeric Mixture
Quantité 10 g
Poids de la formule 449.9657