Learn More
Glycérol triforme, TRC
Code produit 30135384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135384 5 g 5g
30010775 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG6015455G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32765-69-8
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Synonyme Triformin, 1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-Triformate, 1,2,3-Propanetriol, Triformate
Nom IUPAC 2,3-diformyloxypropyl formate
SMILES O=COCC(COC=O)OC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol Triformate
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2
Poids de la formule 176.0321
Pourcentage de pureté >95%