Learn More
Trilinoléate de glycérol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Glycerol Trilinoleate |
| CAS | 537-40-6 |
| Formule moléculaire | C57 H98 O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, Linolein, tri- (6CI,7CI,8CI), Efaderma F, Glycerin trilinoleate, Glycerol trilinoleate, Glyceryl trilinoleate, LLL, LLL triacylglycerol, Linoleic acid triglyceride, Linoleic triglyceride, Triglyceride LLL, Trilinolein, Trilinoleoylglycerol, Trilinoleyl glyceride |
| Formule InChI | InChI=1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| Nom IUPAC | 2,3-bis[[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxi]propil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 879.38 |
| Poids de la formule | 878.7363 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?