Learn More
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, MedChemExpress
Code produit 16422429
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422429 1 g
16401198 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422429 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYD0886
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
CAS 13408-09-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H17Na2O11P
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (816.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO.[5H2O]
Poids moléculaire (g/mol) 306.11
Poids de la formule 306.11
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death